Merck
160466
Sigma-Aldrich
1,2,5,6-Diepoxycyclooctane
96%
Synonim(y):
2,7-Dioxatwistane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
96%
Postać
powder
współczynnik refrakcji
n20/D 1.496 (lit.)
tw
70 °C/0.04 mmHg (lit.)
gęstość
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C1CC2OC2CCC3OC13
InChI
1S/C8H12O2/c1-2-6-8(10-6)4-3-7-5(1)9-7/h5-8H,1-4H2
Klucz InChI
USGYMDAUQBQWFU-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
221.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
105.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1