Kluczowe dokumenty
SAB4600310
Sigma-Aldrich
Anti-Rabbit IgG (H+L), CF568 F(ab′)2 fragment of antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
CF 568 conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rabbit
stężenie
~2 mg/mL
metody
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
western blot: suitable
fluorescencja
λex 562 nm; λem 583 nm
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Ten produkt jest przygotowywany przez znakowanie wysokiej jakości fragmentu F(ab′)2 koziej anty-króliczej IgG (H+L) za pomocą CF568. CF568 to czerwony barwnik fluorescencyjny o widmie wzbudzenia optymalnie dopasowanym do linii 568 nm lasera mieszanego Ar-Kr. Koniugaty przeciwciał z tym barwnikiem są znacznie jaśniejsze niż te z Alexa Fluor 568. Ponadto fotostabilność CF568 jest lepsza niż Alexa Fluor 568, dzięki czemu CF568 jest znacznie lepszym wyborem do wymagających zastosowań, takich jak mikroskopia konfokalna i obrazowanie pojedynczych cząsteczek.
Specyficzność
Wiąże się z pełnocząsteczkową króliczą IgG i lekkimi łańcuchami innych króliczych immunoglobulin.
Immunogen
królicze IgG(H+L)
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied in phosphate buffered saline with 0.05% sodium azide, 50% glycerol and 0.2% BSA.
Uwaga dotycząca przygotowania
Protect from light. The antibody solution should be gently mixed before use.
Informacje prawne
This product is distributed by Sigma-Aldrich Co. under the authorization of Biotium, Inc. This product is covered by one or more US patents and corresponding patent claims outside the US patents or pending applications owned or licensed by Biotium, Inc. including without limitation: 12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484. In consideration of the purchase price paid by the buyer, the buyer is hereby granted a limited, non-exclusive, non-transferable license to use only the purchased amount of the product solely for the buyer′s own internal research in a manner consistent with the accompanying product literature. Except as expressly granted herein, the sale of this product does not grant to or convey upon the buyer any license, expressly, by implication or estoppel, under any patent right or other intellectual property right of Biotium, Inc. Buyer shall not resell or transfer this product to any third party, or use the product for any commercial purposes, including without limitation, any diagnostic, therapeutic or prophylactic uses. This product is for research use only. Any other uses, including diagnostic uses, require a separate license from Biotium, Inc. For information on purchasing a license to use this product for purposes other than research, contact Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: [email protected].
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Navarro-Sempere et al.
Mediators of inflammation, 2021, 5891095-5891095 (2021-10-22)
Neuroinflammation is a process related to the onset of neurodegenerative diseases; one of the hallmarks of this process is microglial reactivation and the secretion by these cells of proinflammatory cytokines such as TNFα. Numerous studies report the relationship between neuroinflammatory
Selçuk Yavuz et al.
Nucleic acids research, 51(20), 10992-11009 (2023-10-04)
A wide range of nuclear proteins are involved in the spatio-temporal organization of the genome through diverse biological processes such as gene transcription and DNA replication. Upon stimulation by testosterone and translocation to the nucleus, multiple androgen receptors (ARs) accumulate
A Navarro-Sempere et al.
Environmental geochemistry and health (2023-08-15)
It has been reported that volcanoes release several tonnes of mercury per year among other heavy metals through eruptions, fumaroles, or diffuse soil degassing. Since a high percentage of the world's population lives in the vicinity of an active volcano
Maarten W Paul et al.
Nucleic acids research, 52(14), 8332-8343 (2024-07-02)
BRCA2 is an essential tumor suppressor protein involved in promoting faithful repair of DNA lesions. The activity of BRCA2 needs to be tuned precisely to be active when and where it is needed. Here, we quantified the spatio-temporal dynamics of
Lieke Koornneef et al.
Bio-protocol, 13(14), e4780-e4780 (2023-07-27)
During the first meiotic prophase in mouse, repair of SPO11-induced DNA double-strand breaks (DSBs), facilitating homologous chromosome synapsis, is essential to successfully complete the first meiotic cell division. Recombinases RAD51 and DMC1 play an important role in homology search, but