gęstość pary
4.31 (vs air)
ciśnienie pary
17 mmHg ( 25 °C)
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4658 (lit.)
bp
123 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
gęstość
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCC(Cl)C=C
InChI
1S/C4H6Cl2/c1-2-4(6)3-5/h2,4H,1,3H2
Klucz InChI
XVEASTGLHPVZNA-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
82.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
28 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?