Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 287,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
287,00 zł
Quality Segment
assay
97%
greener alternative product score
old score: 6
new score: 5
Find out more about DOZN™ Scoring
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
bp
55-58 °C/6 mmHg (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
functional group
amine, ether, oxime
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCO\C(C)=N\O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-3-7-4(2)5-6/h6H,3H2,1-2H3/b5-4+
InChI key
QWKAVVNRCKPKNM-SNAWJCMRSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description ≥97% | description 98% | description 97% |
| assay 97% | assay ≥97% | assay 98% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| refractive index n20/D 1.434 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| mp 23-25 °C (lit.) | mp 65-69 °C (lit.) | mp 27-30 °C (lit.) | mp 72-76 °C |
| bp 55-58 °C/6 mmHg (lit.) | bp 59 °C/18 mmHg (lit.) | bp 182 °C (lit.) | bp - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
131.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
55 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?