Merck
157937
Sigma-Aldrich
Dimethyl 2-oxoheptylphosphonate
technical grade, 85%
Synonim(y):
(2-Oxoheptyl)phosphonic acid dimethyl ester, Dimethyl (hexanoylmethyl)phosphonate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4COCH2P(O)(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.22
Beilstein:
1946305
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Próba
85%
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
współczynnik refrakcji
n20/D 1.444 (lit.)
bp
109 °C/0.4 mmHg (lit.)
gęstość
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
phosphonate
ciąg SMILES
CCCCCC(=O)CP(=O)(OC)OC
InChI
1S/C9H19O4P/c1-4-5-6-7-9(10)8-14(11,12-2)13-3/h4-8H2,1-3H3
Klucz InChI
LQZCYXCHWNQBKX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
A key intermediate in prostaglandin synthesis.
Reactant for:
  • Beirut reaction for the preparation of phosphonylated quinoxaline dioxides
  • Preparation of pyrrolomorphinan derivatives as κ opioid agonists via cyclocondensation, Vilsmeier-Haack formylation, Horner-Wadsworth-Emmons reaction, and Kocienski-modified Julia olefination from naltrexone methyl ether
  • Synthesis of C-glycosides amphiphiles via solvent-free Horner-Wadsworth-Emmons reaction with unprotected sugars
  • Preparation of specific inhibitors of endocannabinoid biosynthesis
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)