Kluczowe dokumenty
157058
2-Benzoxazolinone
98%
Synonim(y):
2-Hydroxybenzoxazole
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
mp
137-139 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1Nc2ccccc2O1
InChI
1S/C7H5NO2/c9-7-8-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,8,9)
Klucz InChI
ASSKVPFEZFQQNQ-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CYP1A2(1544)
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
320.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
160 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?