Merck
156574
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromobutane
97%
Synonim(y):
1,3-Butylenebromide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CHBrCH2CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.91
Beilstein:
1731231
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5080 (lit.)
bp
175 °C (lit.)
gęstość
1.8 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(Br)CCBr
InChI
1S/C4H8Br2/c1-4(6)2-3-5/h4H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
XZNGUVQDFJHPLU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Zbadano jego strukturę molekularną i skład konformacyjny za pomocą dyfrakcji elektronów w fazie gazowej i metod ab initio.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Molecular Structure and Conformational Composition of 1,3-Dichlorobutane and 1,3-Dibromobutane. A Gas-Phase Electron Diffraction and ab Initio Investigation.
Aarset K, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 99(28), 11089-11094 (1995)
Rahul A Patil et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(19), 4645-4655 (2018-01-31)
The rapid expansion in the study and use of ionic liquids (ILs) is a result of their unique properties including negligible volatility, high thermal stability, and ability to dissolve disparate compounds. However, because ILs have infinitely variable structures (often referred