Merck
156485
Sigma-Aldrich
Mercury(II) trifluoroacetate
98%
Synonim(y):
Bis(trifluoroacetoxy)mercury, Mercuric trifluoroacetate, Trifluoroacetic acid mercury(II) salt
About This Item
Wzór liniowy:
Hg(CF3COO)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
426.62
Beilstein:
3633860
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
Formularz
crystalline powder
powder, crystals or chunks
solid
przydatność reakcji
core: mercury
reagent type: catalyst
mp
171-173 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(=O)O[Hg]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2HF3O2.Hg/c2*3-2(4,5)1(6)7;/h2*(H,6,7);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
WMHOESUUCMEQMS-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Promotes selective cyclization of methylthio-substituted divinyl ketones to 5-fluorocyclopentenone derivatives.[1]
Przydatność
Reagent of choice for oxymercuration providing higher yields and greater selectivity. Fieser, M. Reagents for Organic Synthesis John Wiley and Sons: New York, 1992 Vol. 16, p 377 (Z233773). J. Org. Chem. 1990, 55, 5580.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Dla klientów z USA: Zawiera rtęć; Nie wyrzucać do śmieci - utylizować zgodnie z lokalnymi, stanowymi lub federalnymi przepisami.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Central nervous system,Kidney
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hara, S. et al.
Synlett, 411-411 (1999)