Merck
15626
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Aminopiperidine dihydrochloride
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
(R)-3-Piperidinamine dihydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12N2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]/D -2.0±0.5°, c = 1 in H2O
czystość optyczna
enantiomeric ratio: 95:5 (GC)
mp
190-195 °C
ciąg SMILES
Cl.Cl.N[C@@H]1CCCNC1
InChI
1S/C5H12N2.2ClH/c6-5-2-1-3-7-4-5;;/h5,7H,1-4,6H2;2*1H/t5-;;/m1../s1
Klucz InChI
GGPNYXIOFZLNKW-ZJIMSODOSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)