Merck
155640
Sigma-Aldrich
5-Amino-3-methyl-isothiazole hydrochloride
Wybierz wielkość
25 G
1020,00 zł
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
1020,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N2S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.63
Beilstein:
3689447
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
zanieczyszczenia
~10% NH4Cl
mp
300 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].Cc1cc(N)sn1
InChI
1S/C4H6N2S.ClH/c1-3-2-4(5)7-6-3;/h2H,5H2,1H3;1H
Klucz InChI
ZRTGHKVPFXNDHE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorowodorek 5-amino-3-metylo-izotiazolu może być stosowany w badaniach syntezy chemicznej.
Used for pharmacological studies as a precursor for:
  • MMP12 inhibitors
  • Aurora kinase inhibitors
  • N-Heterocyclic indolyl glyoxylamides as anticancer agents
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)