Merck
155586
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde
99%
Synonim(y):
3-Fluoro-p-anisaldehyde
Wybierz wielkość
1 G
345,00 zł
5 G
556,00 zł
345,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
345,00 zł
5 G
556,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(OCH3)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
345,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
Formularz
solid
mp
34-35 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
fluoro
ciąg SMILES
COc1ccc(C=O)cc1F
InChI
1S/C8H7FO2/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-5H,1H3
Klucz InChI
SOQCZBSZZLWDGU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Parametry widma magnetycznego rezonansu jądrowego dla 3-fluoro-4-metoksybenzaldehydu zostały zbadane[1].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The range of in anisole derivatives. An indicator of torsion and compression of the methoxy group.
Canadian Journal of Chemistry, 63(3), 782-786 (1985)