Merck
15540
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(Z)-OH (dicyclohexylammonium) salt
≥99.0% (NT)
Synonim(y):
Nα-Boc-Nε-Z-L-lysine (dicyclohexylammonium) salt, Nε-Z-Nα-Boc-L-lysine (dicyclohexylammonium) salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H28N2O6 · C12H23N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
561.75
Beilstein:
4121117
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥99.0% (NT)
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −5.2±0.5°, c = 1% in acetic acid
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pozostałość po prażeniu
≤0.05%
mp
114-116 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C19H28N2O6.C12H23N/c1-19(2,3)27-18(25)21-15(16(22)23)11-7-8-12-20-17(24)26-13-14-9-5-4-6-10-14;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h4-6,9-10,15H,7-8,11-13H2,1-3H3,(H,20,24)(H,21,25)(H,22,23);11-13H,1-10H2/t15-;/m0./s1
Klucz InChI
BQERJWRZLXZNIO-RSAXXLAASA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)