Próba
99%
mp
138-140 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)C(Oc1ccc(Cl)cc1)Oc2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C14H10Cl2O4/c15-9-1-5-11(6-2-9)19-14(13(17)18)20-12-7-3-10(16)4-8-12/h1-8,14H,(H,17,18)
Klucz InChI
ZKNSZZXBPSICFK-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)