Merck
15515
Sigma-Aldrich
N-Boc-nortropinone
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
8-Boc-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H19NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
solid
mp
70-74 °C
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1[C@H]2CC[C@@H]1CC(=O)C2
InChI
1S/C12H19NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-8-4-5-9(13)7-10(14)6-8/h8-9H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+
Klucz InChI
MENILFUADYEXNU-DTORHVGOSA-N
Zastosowanie
N-Boc-nortropinon został użyty do przygotowania bicyklicznego boronianu winylu[1].
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ghosh S, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 84(4), 555-560 (2006)