Merck
15513
Sigma-Aldrich
N-Boc-N′-Fmoc-diaminoacetic acid
technical, ≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
Kwas 2-(9H-fluoren-9-ylo-metoksykarbonyloamino)-2-[(2-metylopropano-2-ylo)oksykarbonyloamino]octowy, Kwas 2-[[(1,1-dimetylotoksy)karbonylo]amino]-2-[[(9H-fluoren-9-ylometoksy)karbonylo]amino]octowy, Parexan, Piresan, Pyganic, Pyrellin, Pyretryna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H24N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
412.44
Beilstein:
6163483
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
klasa czystości
technical
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (HPLC)
Formularz
liquid
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Boc
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NC(NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H24N2O6/c1-22(2,3)30-21(28)24-18(19(25)26)23-20(27)29-12-17-15-10-6-4-8-13(15)14-9-5-7-11-16(14)17/h4-11,17-18H,12H2,1-3H3,(H,23,27)(H,24,28)(H,25,26)
Klucz InChI
AWCFKRJSLGKRNA-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)