Merck
15487
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phg-OH
≥99.0% (TLC)
Synonim(y):
Boc-D-α-phenylglycine
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.28
Beilstein:
3033982
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥99.0% (TLC)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]20/D −141.0±5.0°, c = 1% in ethanol
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
88-91 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C13H17NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-10(11(15)16)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10H,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)/t10-/m1/s1
Klucz InChI
HOBFSNNENNQQIU-SNVBAGLBSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)