Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 213,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 937,00 zł |
Informacje o tej pozycji
213,00 zł
Quality Segment
assay
99%
form
solid
greener alternative product score
old score: 18
new score: 3
Find out more about DOZN™ Scoring
greener alternative product characteristics
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
mp
56-59 °C (lit.)
functional group
ketone, nitrile
SMILES string
CC(=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C9H7NO/c1-7(11)9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-5H,1H3
InChI key
NLPHXWGWBKZSJC-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description purum, ≥98.0% (HPLC) | description 98 atom % D | description ≥98 atom % D, ≥97% (CP) |
| assay 99% | assay ≥98.0% (HPLC) | assay 99% (CP) | assay ≥97% (CP) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form solid | form - | form - | form liquid |
| mp 56-59 °C (lit.) | mp 143-146 °C, 143-145 °C (lit.) | mp 23-26 °C (lit.) | mp - |
| greener alternative product characteristics Atom Economy | greener alternative product characteristics Waste Prevention | greener alternative product characteristics Atom Economy | greener alternative product characteristics Waste Prevention |
| sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?