Merck
154229
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-1-naphthonitrile
99%
Synonim(y):
1-Cyano-4-methoxynaphthalene
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC10H6CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
Postać
liquid
mp
100-102 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(C#N)c2ccccc12
InChI
1S/C12H9NO/c1-14-12-7-6-9(8-13)10-4-2-3-5-11(10)12/h2-7H,1H3
Klucz InChI
FRCZUGOIGNQOID-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Methoxy-1-naphthonitrile was used in the preparation of 1(endo),8b-dicyano-4-methoxy-1,2,2a-trihydrocyclobuta[a]naphthalene. It was also used to synthesize substituted azocin-2(1H)-ones.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The synthesis of azocine derivatives by the photocycloaddition of phenols to 1-naphthonitrile and 4-methoxy-1-naphthonitrile.
Al-Jalal NA.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 54(1), 99-104 (1990)
The photocycloaddition of 4-methoxy-1-naphthonitrile and 2-methoxy-1-naphthonitrile with acrylonitrile and 3, 4-dihydro-2H-pyran: Facile additions in sunlight.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 51(3), 429-436 (1990)