Kluczowe dokumenty
GF85275940
Aluminum alloy 7075, Al90Zn5.5Mg2.5Cu1.5Si0.5
foil, Al90%/Zn 5.5%/Mg 2.5%/Cu 1.5%/Si 0.5%, thickness 2.5 mm, size 300 × 300 mm, temper t6
Synonim(y):
AL200500
Wybierz wielkość
1 EA
3030,00 zł
3030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3030,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
3030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 852-759-40
rozmiar
300 × 300 mm
grubość
2.5 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Product of Goodfellow
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)