Merck
154040
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-α-methylbenzylamine
96%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4CH(CH3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt 154040, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.502 (lit.)
bp
145 °C (lit.)
gęstość
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
fluoro
ciąg SMILES
CC(N)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H10FN/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,10H2,1H3
Klucz InChI
QGCLEUGNYRXBMZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Fluoro-α-methylbenzylamine was used in the synthesis of novel thioureas with diuretic and saluretic activity.[1] It has also been used for nucleophilic substitution reactions.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eur. J. Med. Chem. - Chem. Ther., 15, 41-41 (1980)