Próba
98%
Postać
powder
mp
110-112 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccccc1Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-13(15)11-8-4-5-9-12(11)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,(H,14,15)
Klucz InChI
PKRSYEPBQPFNRB-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3