Kluczowe dokumenty
152021
Phenoxy-2-propanone
97%
Synonim(y):
Phenoxyacetone
Wybierz wielkość
199,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
199,00 zł
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.521 (lit.)
bp
229-230 °C (lit.)
gęstość
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)COc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-8(10)7-11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
Klucz InChI
QWAVNXZAQASOML-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?