Merck
151394
Sigma-Aldrich
2-Methyl-6-nitrobenzoic acid
97%
Synonim(y):
6-Nitro-o-toluic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H3(NO2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.15
Beilstein:
2050804
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
153-157 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cccc(c1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5-3-2-4-6(9(12)13)7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
CCXSGQZMYLXTOI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Prężność par kwasu 2-metylo-6-nitrobenzoesowego badano techniką effuzji masowej Knudsena[1].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Monte MJ and Hillesheim DM.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 33(1), 103-112 (2001)