Merck
15078
Sigma-Aldrich
Boc-D-Ser(Bzl)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
Boc-O-benzyl-D-serine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H21NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.33
Beilstein:
2665080
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (HPLC)
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](COCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-12(13(17)18)10-20-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m1/s1
Klucz InChI
DMBKPDOAQVGTST-GFCCVEGCSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3