Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 166,00 zł 141,10 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 432,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
221-867-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2212252
141,10 zł
Cena katalogowa166,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Boc-Ser-OH, ≥99.0% (T)
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
optical activity
[α]20/D −3.5±0.5°, c = 2% in acetic acid
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
91 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO5/c1-8(2,3)14-7(13)9-5(4-10)6(11)12/h5,10H,4H2,1-3H3,(H,9,13)(H,11,12)/t5-/m0/s1
InChI key
FHOAKXBXYSJBGX-YFKPBYRVSA-N
General description
Boc-Ser-OH is an amino acid derivative.
Application
Boc-Ser-OH may be used in the synthesis of the following:
Building block in peptide synthesis. Starting material for the synthesis of various α-amino acids via the β-lactone.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-Ser-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?