Merck
14987
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phe(4-CN)-OH
≥97.0% (TLC)
Synonim(y):
Boc-4-cyano-D-phenylalanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H18N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.31
Beilstein:
9339089
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97.0% (TLC)
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccc(cc1)C#N)C(O)=O
InChI
1S/C15H18N2O4/c1-15(2,3)21-14(20)17-12(13(18)19)8-10-4-6-11(9-16)7-5-10/h4-7,12H,8H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t12-/m1/s1
Klucz InChI
RMBLTLXJGNILPG-GFCCVEGCSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3