Merck
149845
Sigma-Aldrich
Thallium(I) ethoxide
Synonim(y):
Ethanol thallium salt, Ethyl alcohol thallium(I) salt, Thallium monoethoxide, Thallous ethoxide
About This Item
Wzór liniowy:
TlOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.44
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: thallium
reagent type: catalyst
współczynnik refrakcji
n20/D 1.676 (lit.)
gęstość
3.522 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCO[Tl]
InChI
1S/C2H5O.Tl/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
Klucz InChI
DZFYOYRNBGNPJW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
With HCl, reduces a variety of functional groups; stereoselective allylation of carbonyl compounds; in situ generation of tin enolates for directed aldol reactions.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Yann Sarazin et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(4), 881-894 (2007-01-25)
The reaction of thallium ethoxide with [H(OEt2)2][H2N{B(C6F5)3}2] in diethyl ether afforded [Tl(OEt2)3][H2N{B(C6F5)3}2] (2a), [Tl(OEt2)4][H2N{B(C6F5)3}2] (2b), or [Tl(OEt2)2][H2N{B(C6F5)3}2].CH2Cl2 (2c), depending on the reaction conditions. The dication in the hydrolysis product [Tl4(mu3-OH)2][H2N{B(C6F5)3}2]2.4CH2Cl2 consists of two bridging and two terminal Tl+ ions bound
Andrews, P. C.; Peatt, A. C.; Raston, C. L.
Tetrahedron Letters, 43, 7541-7541 (2002)
T Tsuchiya et al.
Journal of pharmacobio-dynamics, 12(8), 456-460 (1989-08-01)
The reduction of acute toxicity of paraquat dichloride (PQ) in mice was studied by several sodium sugar sulfates such as dextran sulfate (DS), cellulose sulfate (CS), chondroitin sulfate (CDS), sucrose sulfate (SS) and glucose sulfate (GS). When sugar sulfates (DS
Chan, T. H.; Li, C. J.; Wei, Z. Y.,
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 505-505 (1990)
Michel J Kohl et al.
Steroids, 67(1), 71-75 (2001-12-01)
Conjugation of haptens through ether linkages avoids leakage problems in immunoassays, but this procedure is not easily applied to most steroids that bear low reacting hydroxyls. A new technique allowing the ether coupling of biologically active steroids with conjugating arms