Merck
14826
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N,N-Bis(2-diphenylphosphinoethyl)-1-phenylethylamine
≥98.0% (CHN)
Synonim(y):
(R)-(+)-N,N-Bis(2-diphenylphosphinoethyl)-α-methylbenzylamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H37NP2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
545.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0% (CHN)
aktywność optyczna
[α]20/D +4.5±0.7°, c = 1% in acetone
ciąg SMILES
C[C@@H](N(CCP(c1ccccc1)c2ccccc2)CCP(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C36H37NP2/c1-31(32-17-7-2-8-18-32)37(27-29-38(33-19-9-3-10-20-33)34-21-11-4-12-22-34)28-30-39(35-23-13-5-14-24-35)36-25-15-6-16-26-36/h2-26,31H,27-30H2,1H3/t31-/m1/s1
Klucz InChI
ZVNAHLJBPYKGBV-WJOKGBTCSA-N
Inne uwagi
Diphosphine ligand for iridium-cat. reduction of unsaturated ketones to allylalcohols
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C. Bianchini et al.
Organometallics, 14, 1489-1489 (1995)