Merck
147710
Sigma-Aldrich
Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C3H4(CO2C2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.21
Beilstein:
2049509
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.433 (lit.)
bp
94-96 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CCOC(=O)C1(CC1)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O4/c1-3-12-7(10)9(5-6-9)8(11)13-4-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
KYYUCZOHNYSLFV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Cyklopropano-1,1-dikarboksylan dietylu uczestniczy w reakcjach addycji z otwarciem pierścienia z różnymi odczynnikami nukleofilowymi[1].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Nucleophilic ring-opening additions to 1, 1-disubstituted cyclopropanes.
Stewart JM and Westberg HH.
The Journal of Organic Chemistry, 30(6), 1951-1955 (1965)