Merck
146269
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-methyl-6-nitrophenol
97%
Synonim(y):
4-Chloro-6-nitro-m-cresol
Wybierz wielkość
25 G
599,90 zł
599,90 zł
Cena katalogowa857,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
599,90 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H2(NO2)(CH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.58
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
599,90 zł
Cena katalogowa857,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
mp
132-134 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
nitro
ciąg SMILES
Cc1cc(O)c(cc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO3/c1-4-2-7(10)6(9(11)12)3-5(4)8/h2-3,10H,1H3
Klucz InChI
JBMGJOKJUYGIJH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
4-Chloro-3-metylo-6-nitrofenol został użyty do oceny toksyczności u Tetrahymena pyriformis za pomocą ilościowych zależności struktura-toksyczność-topologiczna substrukturalna metoda projektowania molekularnego[1].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maykel Pérez González et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 12(4), 735-744 (2004-02-05)
The TOPological Substructural MOlecular DEsign (TOPS-MODE) has been successfully used in order to explain the toxicity in the Tetrahymena pyriformis on a large data set. The obtained models for the training set had good statistical parameters (R(2)=0.72-0.81, p<0.05) an also