Przejdź do
24940
4-Chloro-3-methylphenol
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
4-Chloro-m-cresol, PCMC
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
466,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H3(CH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.58
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-431-6
Beilstein/REAXYS Number:
1237629
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
pellets
466,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
pellets
bp
235 °C (lit.)
mp
63-65 °C (lit.)
solubility
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless, water: soluble
SMILES string
Cc1cc(O)ccc1Cl
InChI
1S/C7H7ClO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,1H3
InChI key
CFKMVGJGLGKFKI-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Chloro-3-methylphenol is an organic compound belonging to the class of monochlorinated m-cresol. It is used as an organic building block in chemical synthesis.
Application
4-Chloro-3-methylphenol has been used in paint formulations[1].
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C55402485198.02295
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
99%
assay
-
assay
≥99.0% (GC)
solubility
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless, water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
3.9 g/L
bp
235 °C (lit.)
bp
235 °C (lit.)
bp
235 °C (lit.)
bp
235-239 °C/1013 hPa
form
pellets
form
solid
form
-
form
powder
mp
63-65 °C (lit.)
mp
63-65 °C (lit.)
mp
63-65 °C (lit.)
mp
63-65 °C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chloro-3-methylphenol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
244.4 °F - closed cup
flash_point_c
118.0 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)