Merck
144762
Sigma-Aldrich
1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane
95%
Synonim(y):
HBCD, HBCDD
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18Br6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
641.70
Beilstein:
1911324
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
rozpuszczalność
acetone: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
water: slightly soluble
ciąg SMILES
BrC1CCC(Br)C(Br)CCC(Br)C(Br)CCC1Br
InChI
1S/C12H18Br6/c13-7-1-2-8(14)10(16)5-6-12(18)11(17)4-3-9(7)15/h7-12H,1-6H2
Klucz InChI
DEIGXXQKDWULML-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane(HBCD) is a brominated flame retardant[1]. It is used in the textile industry and polystyrene foam manufacturing[2]. Electrochemical reduction of HBCD at carbon and silver cathodes has been studied using cyclic voltammetry and controlled-potential electrolysis[3].
Zastosowanie
1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane(HBCD) was used to compare the efficiency of different advanced extraction techniques for the recovery of brominated flame retardants from styrenic polymers[4]. It was used to study the kinetics of the thermal and photolytic segregation of HBCD using HPLC[5].
Działania biochem./fizjol.
1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane enhances the diet-induced body weight gain and metabolic dysfunction via disruption of lipid and glucose homeostasis in mice fed normal diet or high-fat diet[2].
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Rie Yanagisawa et al.
Environmental health perspectives, 122(3), 277-283 (2014-01-09)
Hexabromocyclododecane (HBCD) is an additive flame retardant used in the textile industry and in polystyrene foam manufacturing. Because of its lipophilicity and persistency, HBCD accumulates in adipose tissue and thus has the potential of causing metabolic disorders through disruption of
Kinetics of Thermal and Photolytic Segregation of Hexabromocyclododecane in Backcoated Textile Samples.
Ghanem R.
Jordan Journal of Chemistry, 4(2), 171-181 (2009)
Sabine Sévère et al.
SpringerPlus, 4, 27-27 (2015-02-04)
Invasive breast carcinoma is the most common cancer in women as in non-ovariectomised pet dogs, which are already identified as a valuable spontaneous preclinical model for that disease. Geographical and time trends suggest that environmental factors may play an important
Francisco Vilaplana et al.
Journal of chromatography. A, 1196-1197, 139-146 (2008-05-31)
The extraction efficiency of pressurised liquid extraction (PLE), microwave-assisted extraction (MAE), and ultrasonic-assisted extraction (UAE) under different conditions has been compared for the recovery of the most commonly employed brominated flame retardants (BFRs) from styrenic polymeric matrixes. A HPLC-MS/MS method
Franky Puype et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 32(3), 410-426 (2015-01-20)
In order to confirm the possibility that recycled fractions from the waste electrical and electronic equipment (WEEE) stream were illegally entering the European market in black polymeric food-contact articles (FCAs), bromine quantification, brominated flame retardant (BFR) identification combined with WEEE-relevant