Merck
30373
(±)-α-Hexabromocyclododecane
analytical standard
Synonim(y):
α-HBCD, (1RS,2RS,5SR,6RS,9RS,10SR)-1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18Br6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
641.70
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
77101502
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC), 99.0-101.0% (AT)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.5% water
format
neat
SMILES string
Br[C@H]1[C@@H](Br)CC[C@@H](Br)[C@H](Br)CC[C@H](Br)[C@H](Br)CC1
InChI
1S/C12H18Br6/c13-7-1-2-8(14)10(16)5-6-12(18)11(17)4-3-9(7)15/h7-12H,1-6H2/t7-,8-,9+,10+,11-,12-/m1/s1
InChI key
DEIGXXQKDWULML-PQTSNVLCSA-N
General description
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
pictograms
Health hazardEnvironment
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - PBT - Repr. 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
134237-50-6
CAS No.
134237-50-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)