Przejdź do
89407
BDE No 209 solution
~50 μg/mL (Isooctane:Toluene 50:50), analytical standard
Synonim(y):
Decabromodiphenyl ether solution, Decabromodiphenyl oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
885,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12Br10O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
959.17
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
885,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
solution
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
~50 μg/mL (Isooctane:Toluene 50:50)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1c(Br)c(Br)c(Oc2c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c2Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C12Br10O/c13-1-3(15)7(19)11(8(20)4(1)16)23-12-9(21)5(17)2(14)6(18)10(12)22
InChI key
WHHGLZMJPXIBIX-UHFFFAOYSA-N
General description
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Other Notes
The customer needs to make sure that the standard is homogeneous, this can be achieved by shaking, vortexing , or sonicating the ampoule before opening the ampoule. Care should be taken when opening the ampoule to avoid any injuries from the broken glass.
The standard should be transferred to a clean and appropriate vial or flask using clean pipettes or micro pipettes. The vial should be immediately capped to avoid any loss or evaporation of the solvent.
After opening the ampoule, the standard should not be stored or kept in the ampoule. To preserve the integrity of the product, the standard should be transferred to an appropriate vial that must be capped and stored according to the recommendation on the Certificate of Analysis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
336703367633688
description
~50 μg/mL (Isooctane:Toluene 50:50), analytical standard
description
50 μg/mL in isooctane, analytical standard
description
50 μg/mL in isooctane, analytical standard
description
50 μg/mL in isooctane, analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
concentration
~50 μg/mL (Isooctane:Toluene 50:50)
concentration
50 μg/mL in isooctane
concentration
50 μg/mL in isooctane
concentration
50 μg/mL in isooctane
form
solution
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥97.0% (GC)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-88-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)