Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 613,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1930,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrCH2COCOCH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.88
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
228-615-1
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
613,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
powder
mp
117-119 °C (lit.)
functional group
bromo, ketone
SMILES string
BrCC(=O)C(=O)CBr
InChI
1S/C4H4Br2O2/c5-1-3(7)4(8)2-6/h1-2H2
InChI key
RZMOICJDRADLCT-UHFFFAOYSA-N
Application
- Catalyst-Free Multicomponent Cyclopolymerizations: A novel approach utilizing 1,4-Dibromo-2,3-butanedione in catalyst-free multicomponent cyclopolymerizations to synthesize functional polyiminofurans containing bromomethyl groups was developed. This method enhances the utility of 1,4-Dibromo-2,3-butanedione in producing advanced materials with potential applications in chemical and pharmaceutical industries (Zhu et al., 2021).
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?