Przejdź do
76830
3,3,6,9,9-Pentamethyl-2,10-diazabicyclo[4.4.0]dec-1-ene
≥96.0% (GC)
Synonim(y):
1,2,3,4,4a,5,6,7-Octahydro-2,2,4a,7,7-pentamethylnaphthyridine, PMDBD
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H24N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.34
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
273-970-8
Beilstein/REAXYS Number:
779556
MDL number:
Assay:
≥96.0% (GC)
Form:
liquid
2380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥96.0% (GC)
form
liquid
density
0.924 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)CCC2(C)CCC(C)(C)N=C2N1
InChI
1S/C13H24N2/c1-11(2)6-8-13(5)9-7-12(3,4)15-10(13)14-11/h6-9H2,1-5H3,(H,14,15)
InChI key
OEOPGVPCZRQSMQ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Amidine base with exceptional properties
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
105198SML341906808
description
≥96.0% (GC)
description
technical grade, 60%
description
≥95% (HPLC)
description
analytical standard
assay
≥96.0% (GC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥80.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.924 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
-
density
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
powder
form
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)