Merck
13815
Sigma-Aldrich
1-Benzylpiperazine
≥97.0% (GC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.26
Beilstein:
141624
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
kontrola substancji
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
współczynnik refrakcji
n20/D 1.547 (lit.)
n20/D 1.547
mp
17-20 °C
gęstość
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
C1CN(CCN1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H16N2/c1-2-4-11(5-3-1)10-13-8-6-12-7-9-13/h1-5,12H,6-10H2
Klucz InChI
IQXXEPZFOOTTBA-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
1-Benzylopiperazyna ma właściwości pobudzające i euforyzujące[1]. Jest powszechnie stosowanym składnikiem pigułek imprezowych[2]. Jest potencjalnym lekiem przeciwdepresyjnym i jest aktywnym metabolitem wycofanego leku przeciwdepresyjnego piberaliny[3].
Zastosowanie
1-Benzylopiperazynę wykorzystano do badania hamowania różnych acetylocholinoesteraz przez 7-etylo-10-[4-(1-piperydyno)-1-piperydyno]karbonyloksycyklamptotecynę i pokrewne związki[4].
Inne uwagi
Sales restrictions may apply
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
253.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
123 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Simon Elliott et al.
Journal of analytical toxicology, 32(2), 172-177 (2008-03-13)
Piperazines such as 1-benzylpiperazine (BZP), 1-(3-trifluromethylphenyl)piperazine (3-TFMPP), and 1-(3-chlorophenyl)piperazine (3-CPP) have become recent drugs of abuse. With stimulant effects comparable to amphetamines but with a lower potency and differential global scheduling status, they have been sold as a supposed legal
Márcia Sá Monteiro et al.
Archives of toxicology, 87(6), 929-947 (2013-05-21)
N-benzylpiperazine (BZP) has become popular among recreational drug users as the major active ingredient of "party pills" due to its stimulant and euphoric properties. Before BZP legal restrictions, these pills were sold as a safe and legal alternative to classical
Paul Gee et al.
Clinical toxicology (Philadelphia, Pa.), 48(3), 230-233 (2010-02-27)
1-benzylpiperazine (BZP) is synthetic stimulant. It was legal and openly sold in New Zealand before October 1, 2008. Two cases of life-threatening toxicity associated with BZP use are reported in detail in this article. Case one describes an adult female
Ellen I Dixon et al.
International journal of developmental neuroscience : the official journal of the International Society for Developmental Neuroscience, 73, 32-40 (2018-12-28)
From 30 days after birth until the completion of the study, male and female rats were caged in same-sexed twos or threes either with (enriched cages, EC) or without several objects for them to explore (standard cages, SC). From 41
The crystal structure of the complex of the anticancer prodrug 7-ethyl-10-[4-(1-piperidino)-1-piperidino]-carbonyloxycamptothecin (CPT-11) with Torpedo californica acetylcholinesterase provides a molecular explanation for its cholinergic action.
Harel M, et al.
Molecular Pharmaceutics, 67(6), 1874-1881 (2005)