Merck
135658
Sigma-Aldrich
5-Chloromethyl-2-oxazolidinone
97%
Wybierz wielkość
5 G
318,00 zł
318,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
318,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
318,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
102-104 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
ClCC1CNC(=O)O1
InChI
1S/C4H6ClNO2/c5-1-3-2-6-4(7)8-3/h3H,1-2H2,(H,6,7)
Klucz InChI
FNOZCEQRXKPZEZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-Chlorometylo-2-oksazolidynon ulega 4-metoksylacji poprzez bezpośrednie elektrochemiczne utlenianie w metanolu na elektrodzie grafitowej, dając(4RS, 5S)-chlorometylo-4-metoksy-2-oksazolidynon[1].
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Electrochemical oxidation of chiral 5-substituted 2-oxazolidinones: A key building block for dichiral ?-amino alcohols.
Danielmeier K, et al.
Tetrahedron, 52(29), 9743-9754 (1996)