Merck
135003
Sigma-Aldrich
1-(4-Biphenylyl)-1-ethanol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C6H4CH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
95-97 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O/c1-11(15)12-7-9-14(10-8-12)13-5-3-2-4-6-13/h2-11,15H,1H3
Klucz InChI
GOISDOCZKZYADO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-(4-bifenylo)-1-etanol może być stosowany w syntezie organicznej.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)