Kluczowe dokumenty
Z284793
Sigma-Aldrich
Glas-Col® Series O hemispherical heating mantle
for flask size, 100 mL, AC/DC input 115 V AC
Synonim(y):
Płaszcz grzewczy
Wybierz wielkość
1 EA
1090,00 zł
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1090,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
wejście AC/DC
115 V (AC)
Właściwości
CSA approved
for flask size 100 mL
producent / nazwa handlowa
Glas-Col 100AO396
dostępność
not available in EU
Parametry
0-450 °C temp. range
moc wyjściowa
80 W
Opis ogólny
Series O mantles are the original and the most popular heating mantles.
  • Made from flexible fabrics
  • Fit easily into tight spaces
  • Maximum 450 °C internal operating temperature
  • All mantles include a 4 ft, 2-wire cord and locking connector. A temperature controller is required for operation. The mantles cover the bottom half of single and multi-neck flasks, allowing for full view of contents.
  • 115 V models are CSA compliant
  • 230 V models are CE compliant
Informacje prawne
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)