Kluczowe dokumenty
134570
Boc-Pro-OH
99%
Synonim(y):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-proline, Boc-L-proline
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −60°, c = 1 in acetic acid
mp
133-135 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-6-4-5-7(11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-/m0/s1
Klucz InChI
ZQEBQGAAWMOMAI-ZETCQYMHSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?