Merck
132888
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4′-fluoroacetophenone
99%
Synonim(y):
ω-Chloro-4-fluoroacetophenone, 4-Fluorophenacyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4COCH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.58
Beilstein:
637860
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
solid
mp
47-50 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
ketone
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1)C(=O)CCl
InChI
1S/C8H6ClFO/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
Klucz InChI
UJZWJOQRSMOFMA-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... PTPN6(5777)
Opis ogólny
2-Chloro-4′-fluoroacetofenon po kondensacji z N-metylo-4-(metylotio)benzamidyną daje 1-metylo-2-(4-metylotio)fenylo-4-(4-fluoro)fenyloimidazol[1].
Zastosowanie
2-Chloro-4′-fluoroacetofenon został użyty w syntezie S-(fenacylo)glutationów[2] i 2-[3-(4-chlorofenylo)-3-hydroksy-8-azabicyklo[3.2.1]okt-8-ylo]-1-(4-fluorofenylo)etanonu[3].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Allergic contact dermatitis from 3-(alpha-methoxy) methylenebenzofuran-2(3H)-one (MBF) and alpha-chloro-4-fluoroacetophenone (CFAP) in chemical process workers.
M J Boffa et al.
Contact dermatitis, 34(6), 434-435 (1996-06-01)
2, 4, 5-Triarylimidazole inhibitors of IL-1 biosynthesis.
Gallagher TF, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 5(11), 1171-1176 (1995)
Philip G Board et al.
Chemical research in toxicology, 20(1), 149-154 (2007-01-18)
S-(Phenacyl)glutathione reductase (SPG-R) plays a significant role in the biotransformation of reactive alpha-haloketones to nontoxic acetophenones. Comparison of the apparent subunit size, amino acid composition, and catalysis of the reduction of S-(phenacyl)glutathiones indicated that a previously described rat SPG-R (Kitada
Donald M N Sikazwe et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(4), 1716-1723 (2009-01-22)
Arylcycloalkylamines, such as phenyl piperidines and piperazines and their arylalkyl substituents, constitute pharmacophoric groups exemplified in several antipsychotic agents. A review of previous reports indicates that arylalkyl substituents can improve the potency and selectivity of the binding affinity at D(2)-like
Justin D Smith et al.
Nature communications, 10(1), 1837-1837 (2019-04-25)
Photocatalytic polymers offer an alternative to prevailing organometallics and nanomaterials, and they may benefit from polymer-mediated catalytic and material enhancements. MPC-1, a polymer photoredox catalyst reported herein, exhibits enhanced catalytic activity arising from charge transfer states (CTSs) between its two