Merck
131598
Sigma-Aldrich
Pyrene
crystalline, 95%
Synonim(y):
Benzo[def]phenanthrene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.25
Beilstein:
1307225
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
95%
Formularz
crystalline
mp
145-148 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1cc2ccc3cccc4ccc(c1)c2c34
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H
Klucz InChI
BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CYP1A2(1544)
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
435.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
224 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pyrene fluorescence lifetime as a probe for oxygen penetration of micelles.
M W Geiger et al.
Photochemistry and photobiology, 22(6), 273-276 (1975-12-01)
Photoconductivity of liquid crystalline derivatives of pyrene and carbazole.
Sienkowska, Monika J., et al.
Journal of Materials Chemistry, 17(14), 1392-1398 (2007)
S Fischkoff et al.
The Journal of general physiology, 65(5), 663-676 (1975-05-01)
Quenching of pyrene fluorescence by oxygen was used to determine oxygen diffusion coefficients in phospholipid dispersions and erythrocyte plasma membranes. The fluorescence intensity and lifetime of pyrene in both artificial and natural membranes decreases about 80% in the presence of
Youn Sun Kim et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(31), 8907-8909 (2011-06-18)
A new pyrene-cored π-conjugated molecule has been synthesized through Sonogashira coupling reaction. The single-crystalline microribbon-based FET exhibited the highest mobility of 0.7 cm(2) V(-1) s(-1) (I(on)/I(off) > 10(6)). Single-crystalline microribbons were employed to operate in an organic phototransistor (OPT) under
Pyrene fluorescence study of chitosan self-association in aqueous solution.
Amiji, M. M.
Carbohydrate Polymers, 26(3), 211-213 (1995)