Merck
130982
Sigma-Aldrich
4,6-Dichlororesorcinol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H2(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.00
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
bp
254 °C (lit.)
mp
104-106 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Oc1cc(O)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2O2/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2,9-10H
Klucz InChI
GRLQBYQELUWBIO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4,6-dichlororesorcynol został użyty jako egzotemplat do samoorganizacji dwóch jednostek aza-heterocyklicznych poprzez wiązania wodorowe OH-N[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Andrada Stefania Trita et al.
Organic letters, 15(14), 3798-3801 (2013-07-09)
The construction of pyridine-containing macrocyclic architectures using a nonmetallic template is described. 4,6-Dichlororesorcinol was used as an exotemplate to self-organize two aza-heterocyclic units by OH···N hydrogen bonds. Subsequent sequential double olefin metathesis/hydrogenation reactions employing a single ruthenium-alkylidene precatalyst open access