Merck
13030
Sigma-Aldrich
2-(Benzoyloxymethyl)benzoic acid
≥98.0% (T)
Synonim(y):
2-(Hydroxymethyl)benzoic acid benzoate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.25
Beilstein:
2131052
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (T)
mp
126-129 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ester
phenyl
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccccc1COC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O4/c16-14(17)13-9-5-4-8-12(13)10-19-15(18)11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,16,17)
Klucz InChI
QDENBWUYSUBCID-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 2-(benzooksymetylo)benzoesowy może być użyty do syntezy:
  • 2-(benzoyloxymetylo)chlorku benzoilu (BMBC) w reakcji z chlorkiem oksalilu. Półprodukt BMBC jest wykorzystywany do przygotowania 2-(benzooksymetylo)benzoilofosfonianu dimetylu przez traktowanie fosforynem trimetylu.
  • Ester 4-nitrofenylowy kwasu 2-benzoilooksymetylobenzoesowego w reakcji z 4-nitrofenolem z utworzeniem chlorku 2-benzoilooksymetylobenzoesowego.
  • 2-[2-(benzoiloksymetylo)benzamido]acetamid w reakcji z glicynamidem, a następnie dodanie PCl3.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cyclisation reactions of 2-substituted benzoylphosphonates with trialkyl phosphites via nucleophilic attack on a carbonyl-containing ortho substituent
Cheong Y-K, et al.
Tetrahedron, 64(10), 2329-2338 (2008)
2-Acyloxymethylbenzoic acids. Novel amine protective functions providing amides with the lability of esters
Cain BF
The Journal of Organic Chemistry, 41(11), 2029-2031 (1976)