Merck
Y0000886
Cyclizine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
1-Methylpiperazine
Wybierz wielkość
15 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
15 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.16
Beilstein:
102724
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
gęstość pary
3.5 (vs air)
rodzina API
cyclizine
producent / nazwa handlowa
EDQM
współczynnik refrakcji
n20/D 1.466 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
gęstość
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN1CCNCC1
InChI
1S/C5H12N2/c1-7-4-2-6-3-5-7/h6H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
PVOAHINGSUIXLS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Cyclizine impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
88.7 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
31.5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Almeqdad Y Habashneh et al.
Archiv der Pharmazie, 347(6), 415-422 (2014-03-13)
A new series of N1-(flavon-6-yl)amidrazones were synthesized by reacting the hydrazonoyl chloride derived from 6-aminoflavone with the appropriate sec-cyclic amines. The antitumor activities of these compounds were evaluated on breast cancer (MCF-7) and leukemic (K562) cell lines. Among the compounds
Jin-Ping Li et al.
Drug design, development and therapy, 9, 1027-1062 (2015-03-04)
Danusertib (Danu) is a pan-inhibitor of Aurora kinases and a third-generation breakpoint cluster region-Abelson murine leukemia viral oncogene homolog 1 (Bcr-Abl) tyrosine kinase inhibitor, but its antitumor effect and underlying mechanisms in the treatment of human breast cancer remain elusive.
Son T Nguyen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 23(9), 2024-2034 (2015-03-31)
Recently we described a novel pyranopyridine inhibitor (MBX2319) of RND-type efflux pumps of the Enterobacteriaceae. MBX2319 (3,3-dimethyl-5-cyano-8-morpholino-6-(phenethylthio)-3,4-dihydro-1H-pyrano[3,4-c]pyridine) is structurally distinct from other known Gram-negative efflux pump inhibitors (EPIs), such as 1-(1-naphthylmethyl)-piperazine (NMP), phenylalanylarginine-β-naphthylamide (PAβN), D13-9001, and the pyridopyrimidine derivatives. Here