Merck
129860
Sigma-Aldrich
2-Methylglutaric acid
98%
Wybierz wielkość
5 G
314,00 zł
314,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
314,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOOCCH2CH2CH(CH3)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.14
Beilstein:
1723219
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
314,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
bp
214-215 °C/22 mmHg (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
CC(CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-4(6(9)10)2-3-5(7)8/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
Klucz InChI
AQYCMVICBNBXNA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 2-metyloglutarowy został użyty do przygotowania kwasu octowego[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T A Scott
The Biochemical journal, 102(1), 87-93 (1967-01-01)
A chemical degradation scheme is reported, which permits the measurement of the radioactivity of each carbon atom of nicotinic acid. Nicotinic acid is decarboxylated by heating with copper chromite to give carbon dioxide (C-7) and pyridine. The pyridine is converted
Laura Akbal et al.
Journal of chromatography. A, 1609, 460449-460449 (2019-08-25)
The application of supercritical fluid chromatography with mass spectrometric (MS) detection (SFC-MS) was compared towards generic reversed phase liquid chromatography (RPLC) and hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) for the analysis of urine with regards of ionization performance and analyte identification.