Merck
127116
Sigma-Aldrich
N,N,N′-Triethylethylenediamine
98%
Wybierz wielkość
5 G
293,00 zł
293,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
293,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)2NCH2CH2NHC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
293,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4311 (lit.)
bp
54-55 °C/13 mmHg (lit.)
gęstość
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CCNCCN(CC)CC
InChI
1S/C8H20N2/c1-4-9-7-8-10(5-2)6-3/h9H,4-8H2,1-3H3
Klucz InChI
HDCAZTXEZQWTIJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
N,N,N′-trietyloetylenodiamina została wykorzystana do badania syntezy i charakterystyki N,N,N′-trietyloetylenodiaminy poprzez pomiary spektroskopowe, magnetyczne, przewodnictwa molowego i elektrochemiczne[1].
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
89.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)