Merck
124478
Sigma-Aldrich
N-Isopropylaniline
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5NHCH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.21
Beilstein:
2205871
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.539 (lit.)
tw
55 °C/0.3 mmHg (lit.)
gęstość
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)Nc1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8(2)10-9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10H,1-2H3
Klucz InChI
FRCFWPVMFJMNDP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N-Isopropylaniline is an intermediate in propachlor degradation.
Zastosowanie
N-Isopropylaniline has been used to study the mechanism of metabolism of propachlor by Pseudomonas sp.strain PEM1.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
189.9 °F - Cleveland open cup
Temperatura zapłonu (°C)
87.7 °C - Cleveland open cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Propachlor and N-isopropylaniline residues in onions (Allium cepa) and muck soils.
B S Clegg et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 47(1), 104-111 (1991-07-01)
Sebastian R Sørensen et al.
Pest management science, 59(10), 1118-1124 (2003-10-17)
Mineralisation of the phenylurea herbicide isoproturon (3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea) and two of its known metabolites, 3-(4-isopropylphenyl)-1-methylurea (monodesmethyl-isoproturon) and 4-isopropylaniline, was studied in Danish agricultural soils with or without previous exposure to isoproturon. A potential for rapid mineralisation of isoproturon and the two
M Martin et al.
Applied and environmental microbiology, 65(2), 802-806 (1999-01-30)
Propachlor (2-chloro-N-isopropylacetanilide) is an acetamide herbicide used in preemergence. In this study, we isolated and characterized a soil bacterium, Acinetobacter strain BEM2, that was able to utilize this herbicide as the sole and limiting carbon source. Identification of the intermediates