12348
(R)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(R)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-carboxylic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +83±2°, c = 1.5% in chloroform
czystość optyczna
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0
mp
96-99 °C
ciąg SMILES
OC(=O)[C@H]1COc2ccccc2O1
InChI
1S/C9H8O4/c10-9(11)8-5-12-6-3-1-2-4-7(6)13-8/h1-4,8H,5H2,(H,10,11)/t8-/m1/s1
Klucz InChI
HMBHAQMOBKLWRX-MRVPVSSYSA-N
Zastosowanie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3